Documentos Principais
Z741774
LifeSep 500SX
for 500 ml vessels
Sinônimo(s):
LifeSep magnetic separation stand
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 63.187,00
R$ 63.187,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 63.187,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.56
R$ 63.187,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
fabricante/nome comercial
Dexter Magnetic Technologies 2906019-1
A × L × P
142 mm × 140 mm × 108 mm
Descrição geral
Magnetic separators for single tubes are durable and easy-to-use. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Open-faced design for clear visibility
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
  • Durable and easy to use
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)