Documentos Principais
Z741758
4-liter waste bottle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.279,00
R$ 2.279,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.279,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
R$ 2.279,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Materiais
polycarbonate
Características
Comes with cap, tubing and fixtures.
fabricante/nome comercial
IBI ACCFL0009
Descrição geral
The 4L waste media bottle is set up to capture waste effluent from the IBI Flow Cell system. The bottle is made of polycarbonate and can be autoclaved. It comes complete with cap, containing fixtures and tubing to connect to the 3-channel or Convertible flow cell systems. Autoclavable & re-usable.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)