Documentos Principais
Z740923
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 654,00
R$ 654,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 654,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 654,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Materiais
borosilicate glass
Características
class A
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
capacidade
5 mL
cor
white
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)