Documentos Principais
Z741757
4-liter Culture media bottle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.279,00
R$ 2.279,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.279,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
R$ 2.279,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
polycarbonate
Características
Comes with cap, tubing and fixtures.
fabricante/nome comercial
IBI ACCFL0008
Categorias relacionadas
Descrição geral
The 4L culture media bottle is set up to provide source culture media for an IBI Flow Cell system. The bottle is made of polycarbonate and can be autoclaved. It comes complete with cap, containing fixtures and tubing to connect to the 3-channel or Convertible flow cell systems. - See more at: http://www.ibisci.com/product/accfl0008#sthash.hO4T0B0H.dpuf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)