Z741077
Kern analytical balance
ABS 120-4N, AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Selecione um tamanho
R$ 12.276,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 12.276,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
DKD calibration certificate supplied
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern ABS 120-4N+963-101
capacidade de pesagem faixa de medição
120 g, resolution: 0.1 mg (Max)
estrutura L × P × A
210 mm × 340 mm × 325 mm
diâmetro da placa
90 mm
peso
6 kg
Descrição geral
In addition, the mixing ingredients for the recipe are numbered automatically and printed out with their corresponding number and weight value.
Single-cell advanced technology:
- Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material
- Stable temperature behavior
- Short stabilization time: Steady weight values (approx. 3 sec laboratory conditions)
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Large LCD display, digit height 14 mm
The ABJ model has EU Approval ready for validation for pharma and commercial use.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)