Documentos Principais
Z757306
Kern ABT analytical balances
model 220-5DM, weighing capacity 82-220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Sinônimo(s):
analytical scales
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 22.216,00
R$ 22.216,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 22.216,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
R$ 22.216,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel weighing plate
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern ABT 220-5DNM
faixa de medição
resolution: 0.1 mg
capacidade de pesagem faixa de medição
82-220 g
tacho de pesagem L × P
8 cm × 8 cm
Descrição geral
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)