Documentos Principais
Z740291
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 0.5 - 0.8 mL tubes/21 tube capacity per rotisserie
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Cole Parmer 439735
Descrição geral
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
Informações legais
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)