Documentos Principais
Z723649
Labnet MPS 1000 Mini plate spinner
fixed angle rotor, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
MPS 1000 Mini Plate Spinner, Mini Plate Spinner
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold microtiter plates
fabricante/nome comercial
Labnet C1000-230V-EU
Parâmetros
2500 rpm
500 × g
técnica(s)
centrifugation: suitable
Descrição geral
  • Capacity: 2 PCR plates
  • Rotor Speed: 2,500 rpm
  • RCF: 500 x g
  • Rotor: Fixed angle
  • Dimensions: 7.5 x 8.2 x 7.2 in. (W x D x H)
  • Weight: 6 lbs (3 kg)
Características e benefícios
  • Quickly Spin down droplets and condensation
  • Use before and after thermal cycling to increase PCR yield
  • Accepts skirted, non-skirted and all standard PCR plates
  • Less than 1/4 the size of most plate centrifuges
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)