Documentos Principais
Z742572
Optional rotor for PlateFuge Microcentrifuge
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.339,00
R$ 1.339,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.339,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.78
R$ 1.339,00
Check Cart for Availability
Características
to hold 2 x deep well plates (up to 35 mm tall)
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C2000-DWMP
Parâmetros
1500 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models PlateFuge Microcentrifuge
Descrição geral
PlateFuge Microplate Optional Rotor
This optional rotor can carry deep well plates up to 35mm tall. This rotor also spins at a lower speed with the increase in tube size.
Informações legais
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)