Documentos Principais
SBR00057
Sigma-Aldrich
Retapamulin
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H47NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
517.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
51284706
NACRES:
NA.76
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C4C[C@@H]5N([C@@H](CC5)C4)C)CC(=O)O[C@H]1[C@]2([C@H]3[C@@]([C@H]([C@@H]([C@](C1)(C)C=C)O)C)(CC[C@H]2C)CCC3=O)C
InChI
1S/C30H47NO4S/c1-7-28(4)16-24(35-25(33)17-36-22-14-20-8-9-21(15-22)31(20)6)29(5)18(2)10-12-30(19(3)27(28)34)13-11-23(32)26(29)30/h7,18-22,24,26-27,34H,1,8-17H2,2-6H3/t18-,19+,20-,21+,22?,24-,26+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
chave InChI
STZYTFJPGGDRJD-FJJJPKKESA-N
Descrição geral
Retapamulin (RET) is a semi-synthetic antibiotic ointment, and pleuromutilin derivative compound.[1] The primary structural difference between pleuromutilin and retapamulin is in the C-14 side chain.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Retapamulin is a potent antibacterial agent against Gram-positive bacteria, especially against Staphylococcus aureus and S. pyogenes.[1] It displays synergistic effects against Enterococcus faecalis in combination with streptogramin (MLS).[2] RET initiates ribosomal arrests at the start codon and enables genes to use alternative translational sites in E. coli.[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
In vitro synergistic effect of retapamulin with erythromycin and quinupristin against Enterococcus faecalis
Park B, et al
The Journal of Antibiotics, 73, 630-635 (2020)
Retapamulin-Assisted Ribosome Profiling Reveals the Alternative Bacterial Proteome
Meydan S, et al
Molecular Cell, 74, 481-493 (2019)
Retapamulin: Current Status and Future Perspectives
Goudarzi M, et al
Archives of Clinical Infectious Diseases, 16, 4-4 (2021)