Z720771
Nunclon® Δ Multidishes
6 wells, flat bottom
Sinônimo(s):
6well plate
Selecione um tamanho
R$ 2.746,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.746,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
lid
embalagem
case of 75 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 140675
volume máximo
3 mL
tamanho
6 wells
área da superfície
9.6 cm2 , per well
volume de trabalho
3 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Available as flat well bottom and stackable.
- Sterilized using γ irradiation.
- Certified as non-pyrogenic.
- Proper identification of well done using alphanumerical codes.
- Ideal vented lids enable gas exchange.
- Recessed areas around wells serve as a water reservoir and lower evaporation from wells.
- Lids supported by notched corners for easy orientation.
- The open format of raised rim provides convenient and secure manipulation of the cells.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)