Z719641
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 300 μL, rack of 96, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
300 μL
Produtos recomendados
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
graduations
embalagem
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
rack of 96
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Sorenson 31790T
volume máximo
300 μL
volume
300 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)