Z709581
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
8 channel, volume 0.5-10 μL
Sinônimo(s):
Biohit pipettes, pipettor
Selecione um tamanho
R$ 10.130,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 10.130,00
Produtos recomendados
Características
8-channel
electronic: no
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sartorius 725120
faixa de medição de volume
0.5-10 μL
volume
10 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Extremely light pipetting and tip ejection
- Unique safety features
- Stepless volume adjustment and patented volume locking system
- Thermal insulation of internal components to improve accuracy
- Full autoclavability without disassembling
- Easy cleaning, maintenance and calibration
- ID tag and color-coded caps
- Safe-Cone Filters and unique ejection
- Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)