Z709328
ART® self-sealing barrier pipette tips
volume range 100-1000 μL, sterile, ART 1000
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
R$ 2.050,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.050,00
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
embalagem
pack of 800 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2279
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
1 mL
faixa de volume
100-1000 μL
volume
100—1000 μL
compatibilidade
for use with
- Biohit mLINE 100-1000 μl
- Biohit Proline-Electronic 1000 μl
- Biohit Variable 200-1000 μl
- Capp Aero 1000 μl
- Corning 4964 100-1000 μl
- Eppendorf Research/Reference 100-1000 μl
- Eppendorf 4810 100-1000 μl
- Eppendorf Research Pro 50-1000 μl
- Eppendorf Response 4850 50-1000 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 200-1000 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 100-1000 μl
- Pipetman P-1000 100-1000 μl
- Rainin EDP 2 100-1000 μl
- Rainin EDP Plus 100-1000 μl
- Rainin Pipet Plus 100-1000 μl
- Rainin Pipetman 100-1000 μl
- Transferpette 100-1000 μl
Aplicação
- Forensics
- General PCR work
- Radioisotope sampling
- Genetic studies
Características e benefícios
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, PCR inhibitors, and endotoxins.
- Available in a wide range of options including sterile, non-sterile, and various packaging options.
- Manufactured in compliance with the industry′s highest quality standards.
Embalagem
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)