Documentos Principais
Z709131
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART Gel 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 2.643,00
4 PKG
R$ 7.815,00
R$ 2.643,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 2.643,00
4 PKG
R$ 7.815,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume:
0.5—20 μL
R$ 2.643,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2155P
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
20 μL
faixa de volume
0.5-20 μL
volume
0.5—20 μL
compatibilidade
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Eppendorf 4810 2-20 μl
  • Eppendorf Research/Reference 2-20 μl
  • Finnpipette 4500 Digital .5-10 μl
  • Hamilton SoftGrip Precision 25 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 2-20 μl
  • Nichriyo/Oxford BenchMate 2-20 μl
  • Pipetman P-20 2-20 μl
  • Rainin EDP 2 2.5-25 μl
  • Rainin EDP Plus 2.5-25 μl
  • Rainin Pipet Plus 2.5-20 μl
  • Rainin Pipetman 2.5-20 μl
  • Socorex/Wheaton Calibra/822 2-20 μl
  • Transferpette 2-20 μl
  • Transferpette Multi-Channel 5-50 μl
Descrição geral
Perfect for low-volume gel loading
Aplicação
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).[1][2][3]
Embalagem
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)