Documentos Principais
Z717207
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
960 EA
R$ 2.116,00
4800 EA
R$ 7.392,00
R$ 2.116,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
960 EA
R$ 2.116,00
4800 EA
R$ 7.392,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume:
200 μL
R$ 2.116,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
barrier
embalagem
pack of 960 ea (racked)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2069G
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
200 μL
volume
200 μL
compatibilidade
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
  • Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
Categorias relacionadas
Descrição geral
A Genomic tip refers to a tip with a wide-bore orifice. This kind of tip is perfect for pipetting more viscous samples such as blood as well as for preventing the shearing of genomic DNA during sample processing and preparation.
Embalagem
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)