Z709115
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART Softfit 50U, volume range 0.5-50 μL, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
R$ 2.016,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.016,00
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2780
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
50 μL
faixa de volume
0.5-50 μL
volume
0.5—50 μL
compatibilidade
for use with
- Biohit Electronic (Limited Draw) 5-100 μl
- Biohit Variable 5-50 μl
- Biohit Multi-Channel 5-50 μl
- Capp Aero 50 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
- Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
- Finnpipette Multi-Channel 5-50 μl
- Rainin EDP-Series 100 (Limited Draw) 10-100 μl
- Socorex/Wheaton 822 Series (Limited Draw) 5-100 μl
Embalagem
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)