Z688525
Wash-Off Labels
L × W 2.625 in. × 1.00 in., pack of 750 ea (30 labels per sheet)
Selecione um tamanho
R$ 845,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 845,00
Produtos recomendados
Materiais
paper
white
embalagem
pack of 750 ea (30 labels per sheet)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech WASH-1000
C × L
2.625 in. × 1.00 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
- No adhesive - completely dissolves in water
- Environmentally safe - 100% biodegradable
- Autoclavable - resist exposure to steam at 121°C
- Temperature-resistant - room temperature to moderate freezer temperatures
- Laser Printable - for quick, easy labeling
- Fits a variety of bottles, flasks, beakers and other laboratory containers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)