Z674796
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern ABT 220-4NM
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
220 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
diâmetro da placa
80 mm
tamanho
217 mm × 356 mm × 338 mm