Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5701480
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL4/PF4 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.13 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PF4(5196)
Descrição geral
This gene encodes a member of the CXC chemokine family. This chemokine is released from the alpha granules of activated platelets in the form of a homotetramer which has high affinity for heparin and is involved in platelet aggregation. This protein is chemotactic for numerous other cell type and also functions as an inhibitor of hematopoiesis, angiogenesis and T-cell function. The protein also exhibits antimicrobial activity against Plasmodium falciparum. [provided by RefSeq, Oct 2014]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human CXCL4/CXCL4/PF4
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)