Documentos Principais
Z666572
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume 1-10 mL
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
1—10 mL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
turquoise
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 120 (5 racks of 24 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 075.145 (European)
Eppendorf® 022491164 (USA)
faixa de medição de volume
1-10 mL
Comprimento
165 mm
volume máximo
10 mL
volume
1—10 mL
Descrição geral
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Características e benefícios
  • Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks, volume 1-10 mL have batch number and expiration date on each rack label.
  • epT.I.P.S.® Racks - Eppendorf® Biopur pipette tips provide maximum biological purity.
  • Modern slim rack design with reclosable lid.
  • 20% less polypropylene consumed per rack supporting improved sustainability.
Informações legais
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)