Documentos Principais
Z653772
Pyrex® glass general purpose dishes
capacity 2,000 mL, L × W 312 mm × 232 mm
Sinônimo(s):
1490/04
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Pyrex
Características
lid: no
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1490/04
disponibilidade
available only in EU
C × L
312 mm × 232 mm
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for numerous application:-
   - Drying powders and crystals
   - Staining and development
   - Collection of drips and spills from solution bottles
   - Gel electrophoresis and paper chromatography
   - Dissection work
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)