Documentos Principais
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.554,00
R$ 1.554,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.554,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.554,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (108)
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
DURAN® 212277306
capacidade
5,000 mL
diâmetro × A
220 mm × 322 mm
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)