Documentos
Z233056
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (50)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212264402
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
177 mm
capacidade
500 mL
frasco D.E.
105 mm
gargalo D.E.
50 mm
Descrição geral
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences