Documentos Principais
Z637300
Mucocit-T instrument disinfecting detergent
volume 5 L
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
BRAND 44825
técnica(s)
protein quantification: suitable
volume
5 L
5000 mL
Descrição geral
Particularly suited for sensitive instruments. Free of phosphates, aldehydes, phenols and chlorine derivates. Fresh scent.
Microbiological efficiency / concentration for use:
  • Disinfection of instruments: Bacteria (incl. Tuberculosis and mycobacteria) and fungi with high organic burden acc. To DGHM/VAH directives: 1% (10 g/L)/ 1 hour., 2% (20 g/L)/ 30 min., 3% (30 g/L)
  • Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV): 1% (10 g/L)/ 5 min.
  • Inactivation of human rotaviruses: 1% / 30 min., 2% / 5 min.
  • Inactivation of vaccinia viruses: 2% (20 g/L)/ 5 min.
Outras notas
BR44825 (India)
Informações legais
Mucocit is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)