Z637254
Edisonite™ Super universal detergent
weight 1 kg
descrição
neutral detergent
fabricante/nome comercial
BRAND 44361
peso
1 kg
Descrição geral
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
Outras notas
BR44361 (India)
Informações legais
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)