Documentos Principais
Z617571
Greiner multiwell plate sealers
VIEWseal sealing film, pressure sensitive adhesive, transparent, double-perforated sides
Sinônimo(s):
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 3.713,00
R$ 3.713,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 3.713,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
R$ 3.713,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyolefin
polyolefin film
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 100
pack of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 676070
L × C
7.94 cm × 14.13 cm
cor
clear
adequação
suitable for (PCR applications)
Descrição geral
Greiner microplate sealers are RNase free, DNase free and nonpyrogenic. They feature a temperature tolerance range of -70 °C up to 110 °C.
Highly transparent foil for precise optical measurements
  • Temperature resistant from -80 °C to 110 °C
  • Recommended for PCR applications
Material:
Foil: Polyolefine
Glue: Silicone Adhesive
Liner: Polyester
Informações legais
VIEWseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)