Documentos Principais
Z379549
Cleaning supplies for camera equipment
Formula MC lens cleaner
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Descrição geral
Safe for cleaning and anti-fog protection of all glass and plastic lenses. Especially effective with the difficult job of cleaning multi-coated filters.
Dropper bottle contains 1 fluid ounce (approx. 28 mL).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)