Documentos Principais
Z376752
Greiner Lumox culture dish
size 50 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
culture dishes, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 5
fabricante/nome comercial
Greiner 9607 7305
Altura
12 mm
tamanho
50 mm
área da superfície
20 cm2
Descrição geral
Previously known as petriPERM culture dishes, this dish has a gas-permeable base allowing cells to grow faster at the gas/liquid interface. With ordinary plates, the medium forms a barrier to gas diffusion, limiting cell growth. The base-membrane is crystal clear, UV transparent and does not fluoresce. Cells grown on the membrane can be stained in place or the membrane can be cut for staining, documentation or other applications.
Informações legais
Lumox is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)