Documentos Principais
Z373443
Sigma-Aldrich
LiposoFast Liposome Factory
Replacement gas-tight 0.5 mL syringe
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.453,00
R$ 1.453,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.453,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
R$ 1.453,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Descrição geral
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4