Documentos Principais
610023
Avanti
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.145,00
R$ 3.145,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.145,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
R$ 3.145,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Características
Extruder Set without Block
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
API 972: Extruder Kit Box (9-3/16" x 7-3/16" x 2-7/8")
The Avanti Mini-Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion (LUVET) in an efficient, rapid manner. See brochure under Downloads for additional information.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Aplicação
Extruder Set without holder/heating block has been used to prepare liposome in the absence of cholesterol.[1] It has also been used to prepare large unilamellar vesicles (liposomes) containing carboxyfluorescein.[2]
Embalagem
Mini-Extruder (set): includes instructions, mini-extruder, two 1000μL syringes, 100 pore size (0.1μm) polycarbonate membranes, and 100 filter supports
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandSDS
geralmente comprado junto com este produto
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
In vitro Lipid Transfer Assay
Zhang Y and Wang X
Current Biology (2012)
Liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Protocolos
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.