Documentos Principais
610024
Avanti
Extr. Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Extr. Heating Block, Mini-Extruder Holder/Heating Block
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.367,00
R$ 1.367,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.367,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
R$ 1.367,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Accessory Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Ações bioquímicas/fisiológicas
The Avanti Mini- Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion in an efficient, rapid manner. The optional heating block allows the extrusion of unilamellar vesicles at elevated temperatures, which is critical for the successful production of vesicles from phospholipids with a phase transition temperature (Tm) above room temperature.
Embalagem
Original Box from Manufacturer (610024-1Ea)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
parte de substituição
recomendado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Protocolos
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.