Z363405
Scienceware® velveteen squares for replica plater
size 6 in. × 6 in., sterile, white cotton, pkg of 36 ea
Sinônimo(s):
culture replicator
Selecione um tamanho
R$ 1.419,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.419,00
Produtos recomendados
Materiais
white cotton
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 36 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H37848-0001
tamanho
6 in. × 6 in.
cor
white
compatibilidade
For replica plater (Z363391)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sterile, 100% cotton material
- Highly porous, twill-lined velveteen squares
- Use to easily and rapidly reproduce cell colonies
- Choose white or black colors for better contrast with cells being replicated
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)