Z350745
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, long (9"), bulb draw 2.3 mL, sterile
Sinônimo(s):
liquid transfer tool, plastic pipette
Selecione um tamanho
R$ 1.022,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.022,00
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
esterilidade
sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 400 (20 bags of 20)
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
225 mm
desenho do bulbo
2.3 mL
diâmetro da haste
5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Embalagem
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)