Z332739
BRAND® PD-Tip
maximum volume 5 mL, beta sterile/endotoxin-free
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
Agency
according to DIN 12 650
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
includes adapter: no
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
BRAND 702390
volume máximo
5 mL
volume
5 mL
Descrição geral
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Características e benefícios
- Dispense with ease – even critical media
- Save time with automatic size detection
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)