Documentos Principais
Z330639
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 388,00
R$ 388,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 388,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 388,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE key
Junta
joint: ST/NS29/32
descrição
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated: no
fabricante/nome comercial
Lenz 4.0041.49
capacidade
250 mL
tamanho do furo do plugue da torneira
4.0 mm
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)