Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Junta
Joints threaded neck (GL28)
descrição
dropper nozzle caps available
Características
with cap
embalagem
pkg of 25
fabricante/nome comercial
BRAND 129462
capacidade
1000 mL
diâmetro × A
94 mm × 212 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)