Documentos Principais
Z327778
BRAND® graduated pipette, PP, high clarity
capacity 0-1 mL , 0.02 mL accuracy
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene
descrição
blue ring mark
Características
graduations
subdivision 0.1 mL
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
BRAND 27607
capacidade
0-1 mL , 0.02 mL accuracy
tubo de sucção D.E.
≤8 mm
Descrição geral
Resistant to breakage. Ideal for applications where glass pipettes cannot be used, e.g. in fluoro and silicate chemistry. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Outras notas
BR27607 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.