Z327611
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 250 mL, blue graduations
Selecione um tamanho
R$ 720,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 720,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 2 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
250 mL
Altura
315 mm
cor
blue graduations
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)