Z327492
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 2,000 mL
About This Item
Produtos recomendados
Características
subdivision 20 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
2,000 mL
Altura
535 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)