Z327468
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 1,000 mL
About This Item
Produtos recomendados
Características
subdivision 10 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
1,000 mL
Altura
440 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)