Z326895
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Sinônimo(s):
Flasks
Selecione um tamanho
R$ 607,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 607,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck14/23
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: 0.10 mL
capacidade
50 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)