Z326747
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS neck12/21
descrição
calibrated to contain (TC, EX)
esterilidade
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.