Documentos
Z326151
BRAND® graduated pipette, tissue culture
volume 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Materiais
AR-Glas®
descrição
enlarged suction tube for cotton plugs
short type
Características
calibrated to deliver TD, EX
graduation
subdivision 0.2 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 27179
faixa de medição
accuracy: 0.4 mL
Comprimento
230 mm
capacidade
25 mL
volume
25 mL
Descrição geral
Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain.
Outras notas
BR27179 (India)
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG