Z325708
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 5 mL , with 0.05 subdivisions, suitable for cotton plugs
Selecione um tamanho
R$ 1.050,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.050,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
subdivision 0.05 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
BRAND 27711
faixa de medição de volume
5 mL, accuracy: 0.05 mL
capacidade
5 mL , with 0.05 subdivisions
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.