Z325147
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 10 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
descrição
amber mark: yes
Características
class AS with batch number
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 30512
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Comprimento
440 mm
capacidade
10 mL
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.