Z325546
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 10 mL
Selecione um tamanho
R$ 747,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 747,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glass
descrição
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Características
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range: no
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
BRAND 27077
capacidade
10 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.