Z324914
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 1 mL, one mark
Selecione um tamanho
R$ 882,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 882,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
descrição
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Características
class AS
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 29702
capacidade
1 mL
Descrição geral
According to DIN EN ISO 648.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.