Z325104
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 100 mL, one mark
Selecione um tamanho
R$ 1.319,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.319,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
descrição
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Características
class AS
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 29719
faixa de medição de volume
100 mL, accuracy: 0.08 mL
capacidade
100 mL
Descrição geral
According to DIN EN ISO 648.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.