Documentos Principais
Z324175
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 50 mL
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 254,00
R$ 254,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 254,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 254,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
50 mL
Altura
200 mm
Descrição geral
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Outras notas
BR31928 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)